Imprimer
(Trifluorométhyl)triméthylsilane 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): trimethyl(trifluoromethyl)silane
279720010 279720050 279720250
ACRO279720010EA 57.6 EUR
ACRO279720010 ACRO279720050 ACRO279720250
(Trifluorométhyl)triméthylsilane 99%
(Trifluorométhyl)triméthylsilane
Formule: C₄H₉F₃Si
Point d'ébullition: 54…55 °C (760 mmHg)
Densité: 0,95 g/cm³
Point éclair: –17 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00145454
Numéro CAS: 81290-20-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3290 to 1.3320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %