Imprimer
3-Fluoropyrocatéchol 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Fluorocatechol, 3-Fluorobenzene-1,2-diol, 3-Fluoro-1,2-dihydroxybenzene
264790010 264790100
ACRO264790010EA 54.9 EUR
ACRO264790010 ACRO264790100
3-Fluoropyrocatéchol 98+%
3-Fluoropyrocatéchol
Formule: C₆H₅FO₂
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 71…74 °C
Densité: 1,514 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042582
Numéro CAS: 363-52-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥98.0 %