Imprimer
2'-Fluoro-4-méthoxyacétophénone 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
263540050 263540250
ACRO263540050EA 51.5 EUR
ACRO263540050 ACRO263540250
2'-Fluoro-4-méthoxyacétophénone 99%
2'-Fluoro-4-méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₉FO₂
Point d'ébullition: 80…85 °C (,1 mmHg)
Point de fusion: 50…54 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042290
Numéro CAS: 74457-86-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %