Imprimer
di-Potassium tétraborate tétrahydraté 99.5%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Potassium tetraborate tetrahydrate
259570010 259570051 259572500
ACRO259570010EA 146 EUR
ACRO259570010 ACRO259570051 ACRO259572500
di-Potassium tétraborate tétrahydraté 99.5%, très pur
di-Potassium tétraborate tétrahydraté
Formule: B₄K₂O₇·4H₂O
Point de fusion: 850 °C
Densité: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149924
Numéro CAS: 12045-78-2
EINECS: 215-575-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration with HClO4 ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm