Imprimer
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-5-trifluoromethylpyridine
241780250 241780050 241781000
ACRO241780250EA 110 EUR
ACRO241780250 ACRO241780050 ACRO241781000
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine 98+%
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃ClF₃N
Point d'ébullition: 152 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 29…33 °C
Densité: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 65 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042225
Numéro CAS: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 33 °C
GC ≥98.0 %