3-Phénylpropionaldéhyde 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Aldéhyde 3-phénylpropionique
Formule:
C₉H₁₀O Poids moléculaire: 134.18 g/mol Point d'ébullition: 224…226 °C (760 mmHg) Point de fusion: –42 °C Densité: 1.01 g/cm³ Point éclair: 95 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007021 Numéro CAS: 104-53-0 EINECS: 203-211-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5200 to 1.5300 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94.0 % |