Imprimer
o-Phénétidine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
233480050 233485000
ACRO233480050EA 33.5 EUR
ACRO233480050 ACRO233485000
o-Phénétidine 99%
o-Phénétidine
Formule: C₈H₁₁NO
Point d'ébullition: 229 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1,05 g/cm³
Point éclair: 80 °C
Numéro MDL: MFCD00007689
Numéro CAS: 94-70-2
EINECS: 202-356-4
UN: 2311
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,07372
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5560 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %