Imprimer
Rouge neutre, pur, haute pureté colorant biologique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N8,N8,3-Triméthyl-2,8-phénazinediamine monochlorhydrate, Rouge basic 5, 3-Amino-7-diméthyle amino-2-méthylphenazine hydrochlorure
229810250 229811000
ACRO229810250EA 143 EUR
ACRO229810250 ACRO229811000
Rouge neutre, pur, haute pureté colorant biologique
Rouge neutre
Formule: C₁₅H₁₇ClN₄
Point de fusion: 290 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012651
Numéro CAS: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Indice Merck: 12,06571
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥50 %