Iodure de (méthyl)triphénylphosphonium 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Methyltriphenylphosphonium iodide
Formule:
C₁₉H₁₈IP Poids moléculaire: 404.23 g/mol Point de fusion: 185…187 °C |
Numéro MDL:
MFCD00066175 Numéro CAS: 2065-66-9 EINECS: 218-178-5 UN: 3464 ADR: 6.1 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 183 to 188 °C |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |