Imprimer
Tétrakis(triphénylphosphine)platine (0) 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tetrakis(triphenylphosphine)platinum
223960010 223960050
ACRO223960010EA 186 EUR
ACRO223960010 ACRO223960050
Tétrakis(triphénylphosphine)platine (0) 98%
Tétrakis(triphénylphosphine)platine (0)
Formule: C₇₂H₆₀P₄Pt
Point de fusion: 159…160 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010014
Numéro CAS: 14221-02-4
EINECS: 238-087-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 67.8 to 71.2 %