Imprimer
Sodium désoxycholate 99%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
218590250 218591000 218595000
ACRO218590250EA 70.7 EUR
ACRO218590250 ACRO218591000 ACRO218595000
Sodium désoxycholate 99%, très pur
Sodium désoxycholate
Formule: C₂₄H₃₉NaO₄
Point de fusion: 357…365 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064139
Numéro CAS: 302-95-4
EINECS: 206-132-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (2 g, 105°C, 4 h)
TLC ≤2 % Sodium cholate
pH 7.5 to 10 (5 % in water)
Specific optical rotation +42° to +46° (20°C, 589 nm) (c=2, water)
Titration with HClO4 98.5 to 102.0 % (on dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm