Chloroformiate de phényle 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₅ClO₂ Poids moléculaire: 156.57 g/mol Point d'ébullition: 188…189 °C (1013mbar) Point de fusion: –28 °C Densité: 1.244 g/cm³ Point éclair: 80 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000637 Numéro CAS: 1885-14-9 EINECS: 217-547-8 UN: 2746 ADR: 6.1 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤50 APHA |