Octyltrichlorosilane 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₁₇Cl₃Si Point d'ébullition: 233 °C (731 mmHg) Densité: 1,07 g/cm³ Point éclair: 96 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000488 Numéro CAS: 5283-66-9 EINECS: 226-112-1 UN: 1801 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |