n-Butyllithium 2.5 M hexanes, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₉Li Poids moléculaire: 64.06 g/mol Point d'ébullition: 60…80 °C (760 mmHg) Point de fusion: –95 °C Densité: 0.69 g/cm³ Point éclair: –21 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00009414 Numéro CAS: 109-72-8 EINECS: 203-698-7 UN: 3394 ADR: 4.2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Active base | 2.37 to 2.59 M |
Free base | ≤1.2 % |