Imprimer
Tétrahydroborate de tétrabutylammonium 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
212900100 212900500
ACRO212900100EA 109 EUR
ACRO212900100 ACRO212900500
Tétrahydroborate de tétrabutylammonium 98%
Tétrahydroborate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₄₀BN
Point de fusion: 126…131 °C
Numéro MDL: MFCD00012035
Numéro CAS: 33725-74-5
EINECS: 251-658-2
UN: 3131
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %