Imprimer
Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydraté 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium nitroprussiate dihydraté, Pentacyanonitrosylferrate de disodium dihydraté
211640250 211641000 211645000
ACRO211640250EA 86.9 EUR
ACRO211640250 ACRO211641000 ACRO211645000
Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydraté 99+%
Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydraté
Formule: Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O
Poids moléculaire: 297.95 g/mol
Densité: 1.72 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149192
Numéro CAS: 13755-38-9
EINECS: 238-373-9
UN: 1588
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,08722
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to dark red-brown Powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Hexacyanoferrate III ≤0.01 %
Hexacyanoferrate II ≤0.02 %