Squalène 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₃₀H₅₀ Point d'ébullition: 285 °C (25 mmHg) Point de fusion: –75 °C Densité: 0,855 g/cm³ Point éclair: >112 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008912 Numéro CAS: 111-02-4 EINECS: 203-826-1 Indice Merck: 13,08847 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4945 to 1.4965 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 0.845 to 0.865 g/ml |
GC | ≥99.0 % |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |
Iodine value | 360 to 400 g I2/100 g |
Peroxide value | ≤2 meq/kg |
Saponification value | ≤1 mg KOH/g |