Imprimer
1-Phényl-2-thiourée 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
207250050 207250250 207251000
ACRO207250050EA 40.5 EUR
ACRO207250050 ACRO207250250 ACRO207251000
1-Phényl-2-thiourée 97%
1-Phényl-2-thiourée
Formule: C₇H₈N₂S
Point d'ébullition: 295…297 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 148…150 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004933
Numéro CAS: 103-85-5
EINECS: 203-151-2
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Indice Merck: 12,07468
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %