Tétrachloropalladate de diammonium 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ammonium tétrachloropalladate (II)
Formule:
H₈Cl₄N₂Pd Poids moléculaire: 284.31 g/mol Densité: 2.17 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010884 Numéro CAS: 13820-40-1 EINECS: 237-498-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Green to red to brown Powder or crystals |
Palladium (Pd) | ≥36.5 % |