Imprimer
Chlorure de tris(triphénylphosphine)rhodium (I) 99.99% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
194570010 194570050 194572500
ACRO194570010EA 437 EUR
ACRO194570010 ACRO194570050 ACRO194572500
Chlorure de tris(triphénylphosphine)rhodium (I) 99.99% (sur base traces de métaux)
Chlorure de tris(triphénylphosphine)rhodium (I)
Formule: C₅₄H₄₅ClP₃Rh
Point de fusion: 245…250 °C
Densité: 1,363 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010016
Numéro CAS: 14694-95-2
EINECS: 238-744-5
Indice Merck: 12,02226
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Total trace metal impurities ≤0.01 %