Imprimer
Chlorure de tris(triphénylphosphine)rhodium (I) 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Wilkinson's catalyst, Chlorotris(triphenylphosphine)rhodium(I), Tris(triphenylphosphine)chlororhodium
190420010 190420050
ACRO190420010EA 437 EUR
ACRO190420010 ACRO190420050
Chlorure de tris(triphénylphosphine)rhodium (I) 98%
Chlorure de tris(triphénylphosphine)rhodium (I)
Formule: C₅₄H₄₅ClP₃Rh
Point de fusion: 245…250 °C
Densité: 1,363 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010016
Numéro CAS: 14694-95-2
EINECS: 238-744-5
Indice Merck: 12,02226
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Gravimetry 10.8 to 11.3 % (Rh)