Imprimer
2-(2-Chlorophényl)ethanol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
186190050 186190250 186190010
ACRO186190050EA 47.4 EUR
ACRO186190050 ACRO186190250 ACRO186190010
2-(2-Chlorophényl)ethanol 98%
2-(2-Chlorophényl)ethanol
Formule: C₈H₉ClO
Poids moléculaire: 156.61 g/mol
Point d'ébullition: 84…85 °C (3 mmHg)
Densité: 1.19 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002888
Numéro CAS: 19819-95-5
EINECS: 243-348-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5495 to 1.5515 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %