Chlorure de benzyltributylammonium 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₉H₃₄ClN Point de fusion: 155…163 °C |
Numéro MDL:
MFCD00011849 Numéro CAS: 23616-79-7 EINECS: 245-787-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | 98.0 to 102.0 % |
Water | ≤1 % |
HPLC | ≥96.0 % |