Imprimer
1-Chloro-2,5-dioxahexane 94%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Chloromethoxy-2-methoxyethane, 1-Chloro-2,5-dioxahexane, MEM chloride
185980100 185980250 185981000
ACRO185980100EA 114 EUR
ACRO185980100 ACRO185980250 ACRO185981000
1-Chloro-2,5-dioxahexane 94%
1-Chloro-2,5-dioxahexane
Formule: ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Poids moléculaire: 124.57 g/mol
Point d'ébullition: 50…52 °C (13 mmHg)
Densité: 1.09 g/cm³
Point éclair: 54 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000888
Numéro CAS: 3970-21-6
EINECS: 223-589-8
UN: 1992
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
HPLC ≥97.5 %