Imprimer
1,3-Diméthyl-2-imidazolidone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,3-Diméthylimidazolidine-2-one
185930010 185931000
ACRO185930010EA 567 EUR
ACRO185930010 ACRO185931000
1,3-Diméthyl-2-imidazolidone 98%
1,3-Diméthylimidazolidine-2-one
Formule: C₅H₁₀N₂O
Poids moléculaire: 114.15 g/mol
Point d'ébullition: 225.5
Point de fusion: 8.2 °C
Densité: 1.05 g/cm³
Point éclair: 93
Numéro MDL: MFCD00003188
Numéro CAS: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
Indice Merck: 13,03275
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA