9-Anthraceneméthanol 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
9-Anthrylmethanol, Anthracene-9-methanol
Formule:
C₁₅H₁₂O Poids moléculaire: 208.26 g/mol Point d'ébullition: 371 Point de fusion: 160…164 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001264 Numéro CAS: 1468-95-7 EINECS: 215-998-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 160 to 164 °C |
GC | ≥97.5 % |