n-Butyllithium 1.6 M dans l'hexanes, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₉Li Point de fusion: –95 °C Densité: 0,68 g/cm³ Point éclair: –18 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00009414 Numéro CAS: 109-72-8 EINECS: 203-698-7 UN: 3394 ADR: 4.2,I |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Active base | 1.49 to 1.70 M |
Free base | ≤1 % |