Imprimer
Chloroformiate d'éthyle 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chloroformic acid ethyl ester
181080050 181085000 181080025 181081000
ACRO181080050EA 51.2 EUR
ACRO181080050 ACRO181085000 ACRO181080025 ACRO181081000
Chloroformiate d'éthyle 97%
Chloroformiate d'éthyle
Formule: C₃H₅ClO₂
Point d'ébullition: 94 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –81 °C
Densité: 1,135 g/cm³
Point éclair: 10 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000644
Numéro CAS: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
UN: 1182
ADR: 6.1,
Indice Merck: 12,03831
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤100 APHA