Imprimer
1,1,4,4-Tétraphénylbuta-1,3-diène 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
176540050 176540010 176540100 176540250
ACRO176540050EA 161 EUR
ACRO176540050 ACRO176540010 ACRO176540100 ACRO176540250
1,1,4,4-Tétraphénylbuta-1,3-diène 99%
1,1,4,4-Tétraphénylbuta-1,3-diène
Formule: (C₆H₅)₂CCHCHC(C₆H₅)₂
Poids moléculaire: 358.48 g/mol
Point d'ébullition: 556
Point de fusion: 196…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004766
Numéro CAS: 1450-63-1
EINECS: 215-914-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 200 °C
HPLC ≥95 %