Imprimer
Chloroformiate d'isobutyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
176180250 176181000 176185000
ACRO176180250EA 43.7 EUR
ACRO176180250 ACRO176181000 ACRO176185000
Chloroformiate d'isobutyle 98%
Formule: C₅H₉ClO₂
Point d'ébullition: 128,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1,0475 g/cm³
Point éclair: 30 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000642
Numéro CAS: 543-27-1
EINECS: 208-840-1
UN: 3489
ADR: 6.1,I
Indice Merck: 13,05156