Imprimer
meso-Tétraphénylporphine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
171210010 171210050 171210250
ACRO171210010EA 77.9 EUR
ACRO171210010 ACRO171210050 ACRO171210250
meso-Tétraphénylporphine 97%
meso-Tétraphénylporphine
Formule: C₄₄H₃₀N₄
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1,276 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011680
Numéro CAS: 917-23-7
EINECS: 213-025-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue to purple Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Impurity ≤3 % Chlorin