Imprimer
Acide α-bromo-p-toluique 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide (bromométhyl)-4-benzoïque
170400100 170400500 170402500
ACRO170400100EA 124 EUR
ACRO170400100 ACRO170400500 ACRO170402500
Acide α-bromo-p-toluique 97%
Acide α-bromo-p-toluique
Formule: C₈H₇BrO₂
Point d'ébullition: 316 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 223…227 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002567
Numéro CAS: 6232-88-8
EINECS: 228-343-3
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %