Imprimer
Anhydride 3-nitrophtalique 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
168990250 168991000
ACRO168990250EA 71.4 EUR
ACRO168990250 ACRO168991000
Anhydride 3-nitrophtalique 97%
Anhydride 3-nitrophtalique
Formule: C₈H₃NO₅
Poids moléculaire: 193.12 g/mol
Point de fusion: 160…165 °C
Numéro MDL: MFCD00005921
Numéro CAS: 641-70-3
EINECS: 211-373-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
Titration by coupling ≥96.0 %