Acide méthacrylique 99.5% stabilisé, très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Methylpropenoic acid
Formule:
C₄H₆O₂ Poids moléculaire: 86.09 g/mol Point d'ébullition: 163 °C (760 mmHg) Point de fusion: 16 °C Densité: 1.01 g/cm³ Point éclair: 65 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002651 Numéro CAS: 79-41-4 EINECS: 201-204-4 UN: 2531 ADR: 8 II Indice Merck: 13,05967 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4295 to 1.4315 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Stabilizer | ca. 250 ppm MEHQ |