Imprimer
Valéronitrile 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
167941000 167945000
ACRO167941000EA 72.3 EUR
ACRO167941000 ACRO167945000
Valéronitrile 98%
Valéronitrile
Formule: C₅H₉N
Point d'ébullition: 139…141 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –96 °C
Densité: 0,79 g/cm³
Point éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001974
Numéro CAS: 110-59-8
EINECS: 203-781-8
UN: 1992
ADR: 3,III
Indice Merck: 12,10043
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589nm)
GC ≥97.5 %