1-(Triméthylsilyl)imidazole 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-(Triméthylsilyl)-1H-imidazole, N-(Triméthylsilyl)-1H-imidazole, TMSI, N-(Triméthylsilyl)imidazole
Formule:
C₆H₁₂N₂Si Point d'ébullition: 93…94 °C (13 mmHg) Point de fusion: –42 °C Densité: 0,95 g/cm³ Point éclair: 5 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00005280 Numéro CAS: 18156-74-6 EINECS: 242-040-3 UN: 2733 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4750 to 1.4780 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % (10 % in water) |