4,6-Dichloropyrimidine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₂Cl₂N₂ Point d'ébullition: 176 °C (760 mmHg) Point de fusion: 63…68 °C Densité: 1,734 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006109 Numéro CAS: 1193-21-1 EINECS: 214-770-2 UN: 3263 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow to orange Powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 64 to 70 °C |
GC | ≥96.0 % |