Imprimer
Tris(diméthylamino)phosphine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tris(dimethylamino)phosphine, Hexamethyl phosphorous triamide, Hexamethyltriaminophosphine, HMPT
162480100 162480500 162481000
ACRO162480100EA 91.4 EUR
ACRO162480100 ACRO162480500 ACRO162481000
Tris(diméthylamino)phosphine 97%
Tris(diméthylamino)phosphine
Formule: C₆H₁₈N₃P
Point d'ébullition: 150 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0,89 g/cm³
Point éclair: 26 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008301
Numéro CAS: 1608-26-0
EINECS: 216-534-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %