Imprimer
Acide 5-hydroxyindole-2-carboxylique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Hydroxy-2-indolecarboxylic acid, 5-Hydroxy-1H-indole-2-carboxylic acid
162450010 162450050
ACRO162450010EA 94.2 EUR
ACRO162450010 ACRO162450050
Acide 5-hydroxyindole-2-carboxylique 98%
Acide 5-hydroxyindole-2-carboxylique
Formule: C₉H₇NO₃
Poids moléculaire: 177.16 g/mol
Point de fusion: 249 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005615
Numéro CAS: 21598-06-1
EINECS: 244-468-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %