Imprimer
Chloroformiate de 2,2,2-trichloroéthyle 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
161811000 161810250
ACRO161811000EA 234 EUR
ACRO161811000 ACRO161810250
Chloroformiate de 2,2,2-trichloroéthyle 97%
Chloroformiate de 2,2,2-trichloroéthyle
Formule: C₃H₂Cl₄O₂
Poids moléculaire: 211.86 g/mol
Point d'ébullition: 171…172 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 1 °C
Densité: 1.539 g/cm³
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000810
Numéro CAS: 17341-93-4
EINECS: 241-363-7
UN: 3277
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %