Crotonate d'éthyle 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
trans-Crotonate d'éthyle
Formule:
C₆H₁₀O₂ Point d'ébullition: 143 °C (1013 hPa) Point de fusion: –79 °C Densité: 0,918 g/cm³ Point éclair: 34 °C |
Numéro MDL:
MFCD00009289 Numéro CAS: 623-70-1 EINECS: 210-808-7 UN: 1862 ADR: 3,II Indice Merck: 13,02625 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4220 to 1.4280 (20°C, 589 nm) |
Density | (20/4°C) 0.916 to 0.921 g/ml |
GC | ≥95 % |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |