Imprimer
Tribromure de N,N,N-triméthylanilinium 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tribromure de phényltrimethylammonium
160940250 160941000
ACRO160940250EA 63.6 EUR
ACRO160940250 ACRO160941000
Tribromure de N,N,N-triméthylanilinium 97%
Tribromure de N,N,N-triméthylanilinium
Formule: C₉H₁₄Br₃N
Poids moléculaire: 375.93 g/mol
Point de fusion: 113…117 °C
Numéro MDL: MFCD00011789
Numéro CAS: 4207-56-1
EINECS: 224-127-8
UN: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Titration ≥96.0 %