Acide 3-nitrophtalique 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅NO₆ Point d'ébullition: 441 °C (1013 hPa) Point de fusion: 213…216 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007138 Numéro CAS: 603-11-2 EINECS: 210-030-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |
Titration with NaOH | ≥94 % |