Imprimer
di-Sodium succinate hexahydraté 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
158750010 158751000 158755000
ACRO158750010EA 183 EUR
ACRO158750010 ACRO158751000 ACRO158755000
di-Sodium succinate hexahydraté 97%
Succinate de disodium hexahydraté
Formule: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
Point de fusion: 120 °C
Densité: 1,529 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149117
Numéro CAS: 6106-21-4
EINECS: 205-778-7
Indice Merck: 13,08754
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 37.0 % to 41.0 % (90°C)
Solubility (10 % in water) Clear
Titration with HClO4 96.0 to 103.0 %