Imprimer
m-Toluonitrile 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): m-Méthylbenzonitrile, 3-Méthylbenzonitrile
158010050 158011000 158015000
ACRO158010050EA 46.7 EUR
ACRO158010050 ACRO158011000 ACRO158015000
m-Toluonitrile 99%
m-Toluonitrile
Formule: C₈H₇N
Poids moléculaire: 117.15 g/mol
Point d'ébullition: 99…101 °C (20 mmHg)
Point de fusion: –23 °C
Densité: 0.97 g/cm³
Point éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001808
Numéro CAS: 620-22-4
EINECS: 210-631-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5246 to 1.5266 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
UV at 275 nm A: ≤0.1
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 2.5 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)