Imprimer
5-Méthyluracile 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
157850250 157851000 157850050 157855000
ACRO157850250EA 170 EUR
ACRO157850250 ACRO157851000 ACRO157850050 ACRO157855000
5-Méthyluracile 99%
5-Méthyluracile
Formule: C₅H₆N₂O₂
Point d'ébullition: 389 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 316…317 °C
Densité: 1,454 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006026
Numéro CAS: 65-71-4
EINECS: 200-616-1
Indice Merck: 12,09539
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %