Imprimer
Uracile 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
157300250 157301000 157300025 157305000
ACRO157300250EA 118 EUR
ACRO157300250 ACRO157301000 ACRO157300025 ACRO157305000
Uracile 99+%
Uracile
Formule: C₄H₄N₂O₂
Poids moléculaire: 112.09 g/mol
Point d'ébullition: 379
Point de fusion: 335 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006016
Numéro CAS: 66-22-8
EINECS: 200-621-9
Indice Merck: 12,09985
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (115°C, 4 h)
Sulfated ash ≤0.3 %
HPLC ≥99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm