N,N-Diéthyl-1,1,1-triméthylsilylamine 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
N,N-Diéthyltriméthylsilylamine, TMSDEA
Formule:
C₇H₁₉NSi Poids moléculaire: 145.32 g/mol Point d'ébullition: 125…126 °C (760 mmHg) Point de fusion: –10 °C Densité: 0.76 g/cm³ Point éclair: 10 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009040 Numéro CAS: 996-50-9 EINECS: 213-637-6 UN: 2733 ADR: 3 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4103 to 1.4123 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |