1,3-Bis(diméthylamino)propane 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
N,N,N',N'-Tétraméthyl-1,3-diaminopropane, N,N,N',N'-Tétraméthyltriméthylènediamine
Formule:
C₇H₁₈N₂ Point d'ébullition: 145…146 °C (760 mmHg) Point de fusion: –70 °C Densité: 0,78 g/cm³ Point éclair: 31 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008337 Numéro CAS: 110-95-2 EINECS: 203-818-8 UN: 2734 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4225 to 1.4245 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |