Imprimer
Batteries 4 C Accus
Fournisseur: DELTA T
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A100028 A090005 A100025 A090011 A100027 A085003
478-9917EA 263 EUR
478-9917 DLTTA090005 DLTTA100025 DLTTA090011 DLTTA100027 DLTTA085003
Batteries 4 C Accus
Piles
Tous les delta T 4 C Accus maintiennent une température comprise entre 2 et 8 °C.
  • L'élément 4C peut être pré-refroidi dans le réfrigérateur à 2...4 °C
  • Idéal pour le transport en combinaison avec nos conteneurs isolants
  • Fermeture : Feuille composite en aluminium et capuchon de protection en plastique
  • PE naturel
  • Liquide bleu
Grâce aux éléments 4C, il est possible d'éviter le phénomène de rupture de la chaîne du froid pendant le transport. Pour ce faire, on utilise le liquide de refroidissement spécial deltaT, qui libère de la chaleur latente entre 4 °C et 6 °C. Le produit peut ainsi être maintenu à une température presque constante pendant le transport sans refroidissement actif.